Få mere at vide
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454307 1 g 1g
15464307 5 g 5g
15474307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15454307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31693.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19872-52-7 | C6H12OS | 132.221 g/mol
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanon er et af de stærkest bidragende lugtstoffer i den flygtige fraktion af en japansk grøn te (sen-cha) infusion og på basis af resultaterne af en aromaekstraktfortyndingsanalyse. 4-mercapto-4-methyl-2-pentanon i grapefrugt/svovlgruppen blev fundet i rekonstitueret koncentrat efter termisk koncentration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanon er et af de stærkest bidragende lugtstoffer i den flygtige fraktion af en japansk grøn te (sen-cha) infusion, og på basis af resultaterne af en aromaekstraktfortyndingsanalyse. 4-mercapto-4-methyl-2-pentanon i grapefrugt/svovlgruppen blev fundet i rekonstitueret koncentrat efter termisk koncentration.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19872-52-7
Molekylær formel C6H12OS
Molekylvægt (g/mol) 132.221
MDL nummer MFCD00085208
InChI nøgle QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercapto-4-methyl-2-pentanone, 4-mercapto-4-methylpentan-2-one, 2-pentanone, 4-mercapto-4-methyl, 4-methyl-4-thiolpentan-2-one, 4-methyl-4-mercapto-2-pentanone, 4-methyl-4-mercaptopentan-2-one, unii-9524rg5zql, 4-methyl-4-sulfanyl-2-pentanone, 4-sulfanyl-4-methylpentan-2-one, 4-sulphanyl-4-methylpentan-2-one
PubChem CID 88290
ChEBI CHEBI:77856
IUPAC navn 4-methyl-4-sulfanylpentan-2-on
SMIL CC(=O)CC(C)(C)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
Tæthed 0.961
Kogepunkt 174°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.462
Mængde 1 g
FN nummer UN3336
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 132.23
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone