missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxyl-hydrazide, Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxyl-hydrazide trifluoroacetic acid salt |
| CAS | 359436-59-2 |
| Molekylær formel | C12 H17 N3 O3 . C2 H F3 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O3.C2HF3O2/c13-14-12(18)9-3-1-8(2-4-9)7-15-10(16)5-6-11(15)17;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,8-9H,1-4,7,13H2,(H,14,18);(H,6,7) |
| SMIL | NNC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)methyl]cyclohexane-1-carbohydrazide;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.3 |
| Formel vægt | 365.1199 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?