missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carbonyl-1-(tert-butyl)carbazate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carbonyl-1-(tert-butyl)carb |
| CAS | 887406-71-5 |
| Molekylær formel | C17 H25 N3 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O5/c1-17(2,3)25-16(24)19-18-15(23)12-6-4-11(5-7-12)10-20-13(21)8-9-14(20)22/h8-9,11-12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,18,23)(H,19,24) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[[4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarbonyl]amino]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.4 |
| Formel vægt | 351.1794 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?