Få mere at vide
4-(Maleimidomethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484388
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484388 1 g 1g
15494388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15484388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58015.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1249094-81-2
Molekylær formel C12H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 212.208
MDL nummer MFCD16665080
InChI nøgle DFJVGKSXXPQRLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-maleimidomethyl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl benzonitrile
PubChem CID 60782202
IUPAC navn 4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)methyl]benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C(=O)C=CC2=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Maleimidomethyl)benzonitrile
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 212.2
Procent renhed 97%