Få mere at vide
4-(Maleimidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489695
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15489695
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52280.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315276-43-7
Molekylær formel C17H20BNO4
Molekylvægt (g/mol) 313.16
MDL nummer MFCD18827482
InChI nøgle DROVAVNVMSFFHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-maleimidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrole-2,5-dione, amtb376, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl maleimide, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 71306538
IUPAC navn 1-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]pyrrole-2,5-dione
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3C(=O)C=CC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Maleimidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 313.16
Procent renhed 95%