missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Maleimidobutyrsyre N-succinimidylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Maleimidobutyric Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 80307-12-6 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2 |
| SMIL | O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.23 |
| Formel vægt | 280.0695 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?