Få mere at vide
4-maleimidosmørsyre-N-hydroxysuccinimidester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103434 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10103434 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398681000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80307-12-6 | C12H12N2O6 | 280,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
CAS 80307-12-6
Smeltepunkt 124,0 °C til 132,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H12N2O6
MDL nummer MFCD00036817
Mængde 100 mg
Synonym gmbs, 4-maleimidobutyric acid n-hydroxysuccinimide ester, 4-maleimidobutyric acid n-succinimidyl ester, n-gamma-maleimidobutyryloxy succinimide, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl butanoate, n-4-maleimidobutyryloxy succinimide, n-succinimidyl 4-maleimidobutyrate, n-succinimidyl-4-maleimidobutyrate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl butanoate
InChI nøgle PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 280.24
PubChem CID 133440
Formel vægt 280.23
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.