Få mere at vide
4-Maleimidobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474578
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474578 5 g 5g
15464578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15474578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58255.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31489-18-6
Molekylær formel C11H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 198.18
MDL nummer MFCD00454759
InChI nøgle PRXNTCCKSPNEFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl-benzonitrile, 4-maleimidobenzonitrile, n-p-cyano-phenyl maleimide, n-4-cyanophenyl maleimide
PubChem CID 739539
SMIL O=C1C=CC(=O)N1C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Maleimidobenzonitrile
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1454710
IUPAC navn 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzonitrile
Formel vægt 198.18
Procent renhed 97%