Få mere at vide
Gilac™ Modulopbygget reolsystem med 4 niveauer med hyldeindsatser
Artikelnummer. 17968461
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
900 x 560 x 1800 mm
1320 x 560 x 1800 mm
1740 x 560 x 1800 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17968461 900 x 560 x 1800 mm
17948461 1320 x 560 x 1800 mm
17958461 1740 x 560 x 1800 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17968461 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G194002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5870.81 DKK
    3992.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 1878.60 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Modulært reolsystem med 4 niveauer med hyldeindsatser er ideelt til kølerum, restaurantopbevaring, centralkøkkener eller andre sanitære opbevaringskrav.
  • 4-niveaus modulopbygget reolsystem med aftagelige hyldeindsatser.
  • Multifunktionsreoler ideelle til kølerum, restaurantopbevaring, centralkøkkener eller andre sanitære opbevaringskrav.
  • Duralinox stel, 20 mikron anodiseret aluminium.
  • Frostbestandighed på op til -40 °C.
  • Udstyret med nem rengøring, aftagelige, slidstærke og maskinvaskbare indsatser.
  • Hyldedybde på 56 cm, velegnet til Gastronorm og 600 x 400 mm beholdere.
  • Fuldt tilgængelig fra begge sider, da der ikke kræves krydsafstivning.
  • Niveauer kan nemt justeres takket være forborede huller for hver 150 mm for optimal opbevaring.
  • Hurtig og nem montering uden brug af værktøj.
  • Komposit indsatser medfølger til justering af niveauet.
  • Ekstremt stabil opbevaringshylde.
  • Maksimal belastning: 175 kg pr. niveau (med en jævnt fordelt belastning).
  • Reolsystem fremstillet i Frankrig, der overholder fødevaresikkerhedsstandarder, NF Hygiène Alimentaire og NSFFødevareudstyr godkendt.
  • Fås i 3 størrelser for optimal opbevaring: 87 cm (G194002), 132 cm (G194003) og 174 cm (G194004).
  • Praktisk passage mellem enhederne: 84 cm (ref G194002), 126 cm (G194003) og 168 cm (G194004).
Tekniske data
Produkttype Hylde
Farve Grå
Materiale Krom stål
Dimensioner (L x B x H) 900 x 560 x 1800 mm
Til brug med (applikation) Multifunktionsreoler
Til brug med (udstyr) Gastronorm, 600 x 400 mm spande
Inkluderer Hyldeindsatser
Antal hylder 4
Bredde (engelsk) 22 tommer
Med hjul Nej
Bredde (metrisk) 560 mm