Få mere at vide
Heidolph™ 4 L rundbundet kolbe varme-på blok
Artikelnummer. 15845421 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
260 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
15845421 260 °C
1 options
Artikelnummer. 15845421 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058007800
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Denne Heat-On Block er velegnet til applikationer, hvor opvarmning af en rundbundet kolbe er nødvendig.
  • For at måle præcist med en temperaturføler er der et lille hul på den ene side af Heat-On Block
  • For komfortabel og sikker transport af Heat-On Blocks - især i varm tilstand - fås valgfri sikkerhedsløftehåndtag separat
  • For en effektiv reaktion uden tab af medier anbefales det at bruge opløsningsmiddelvolumener på op til 2 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (udstyr) 4 L rundbundet kolbe
Til brug med (applikation) Opvarmning af glas
Temperatur (metrisk) 260 °C