Få mere at vide
4-Ketopimelsyre, 98%
Artikelnummer. 10774441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10774441 25 g Glasflaske 25g
10163070 5 g Glasflaske 5g
10580584 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10774441 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 122880250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 502-50-1 | C7H10O5 | 174,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 502-50-1
Molekylær formel C7H10O5
Molekylvægt (g/mol) 174.15
MDL nummer MFCD00002798
InChI nøgle UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95084
IUPAC navn 4-oxoheptandisyre
SMIL OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Ketopimelic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 142,0 °C til 144,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 03, 804
Synonym 4-ketopimelic acid, 4-oxopimelic acid, 4-ketopimelic, .gamma.-ketopimelic acid, heptanedioic acid, 4-oxo, acmc-20amfs, pimelic acid, 4-keto, heptanedioic acid,4-oxo, 4-oxoheptanedioic acid
Formel vægt 174.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver, krystaller eller stykker
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Ketopimelic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.