Få mere at vide
4-Keto Retinol (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ketoretinol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(7-6-8-16(2)12-14-21)9-10-18-17(3)19(22)11-13-20(18,4)5/h6-10,12,21H,11,13-14H2,1-5H3/b8-6+,10-9+,15-7+,16-12+ |
| Formel vægt | 300.2089 |