Få mere at vide
4-Keto 13-cis-Retinoic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Keto 13-cis-Retinoic Acid-d3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/i3D3 |
| Formel vægt | 317.207 |