Få mere at vide
4-isopropylthioxanthon, TRC
Artikelnummer. 17961345
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961345 100 mg
17941785 500 mg
17984335 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17961345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI873505100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83846-86-0
Molekylær formel C16 H14 O S
Molekylvægt (g/mol) 254.35
Synonym 4-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropyl-9-thioxanthone, 4-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropylthioxanthone
IUPAC navn 4-propan-2-ylthioxanthen-9-en
SMIL CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylthioxantone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
Formel vægt 254.0765