Få mere at vide
4-isopropylpyrimidin-5-boronsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449887
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449887 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15449887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53118.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 913835-27-5 | C7H11BN2O2 | 165,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylpyrimidine-5-boronic acid
CAS 913835-27-5
Smeltepunkt 104 °C til 109 °C
Molekylær formel C7H11BN2O2
MDL nummer MFCD08235084
Mængde 250 mg
Synonym 4-isopropylpyrimidine-5-boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-ylboronic acid, 4-isopropyl-5-pyrimidineboronic acid, 4-propan-2-yl pyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-209r8y, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronicacid, boronicacid, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, boronicacid,b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl-boronic acid
InChI nøgle SMZXLPHORPDPKW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C1=NC=NC=C1B(O)O
IUPAC navn (4-propan-2-ylpyrimidin-5-yl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 165.99
PubChem CID 44119845
Formel vægt 165.99
Procent renhed 95%