Få mere at vide
4-isopropylphenylhydrazin, hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30392117
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30392117 5 g
1 options
Artikelnummer. 30392117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8728905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenylhydrazine, Hydrochloride
CAS 118427-29-5
Molekylær formel C9 H14 N2 . Cl H
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1
IUPAC navn (4-propan-2-ylphenyl)hydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 186.68
Formel vægt 186.0924