Få mere at vide
4-isopropylphenylhydrazin, hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropylphenylhydrazine, Hydrochloride |
| CAS | 118427-29-5 |
| Molekylær formel | C9 H14 N2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1 |
| IUPAC navn | (4-propan-2-ylphenyl)hydrazin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.68 |
| Formel vægt | 186.0924 |