Få mere at vide
4-Isopropylphenylacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11382956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382956 1 g 1g
11392956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10715.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4395-87-3 | C11H13N | 159.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4395-87-3
Molekylær formel C11H13N
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00040892
InChI nøgle RIPHZOPMCRSGSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylacetonitrile, 2-4-isopropylphenyl acetonitrile, 4-isopropylphenyl acetonitrile, 2-4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, pubchem17248, acmc-20ai20, 2-4-propan-2-ylphenyl acetonitrile, 2-4-methylethyl phenyl ethanenitrile
PubChem CID 138222
IUPAC navn 2-(4-propan-2-ylphenyl)acetonitril
SMIL CC(C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenylacetonitrile
Tæthed 0.96
Kogepunkt 150°C (25 mmHg)
Brydningsindeks 1.512
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 155941
Formel vægt 159.23
Procent renhed ≥98%