Få mere at vide
4-isopropylphenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30404700
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404700 500 mg
30392539 100 mg
30394832 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI873913500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4476-28-2
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.22
IUPAC navn 2-(4-propan-2-ylphenyl)eddikesyre
SMIL CC(C)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenylacetic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8(2)10-5-3-9(4-6-10)7-11(12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 178.0994