Få mere at vide
4-isopropylphenyleddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11371817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371817 5 g 5g
11361817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05071.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 4476-28-2 | C11H14O2 | 178,231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4476-28-2
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.231
MDL nummer MFCD00041035
InChI nøgle RERBQXVRXYCGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylacetic acid, 2-4-isopropylphenyl acetic acid, 4-isopropylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-1-methylethyl, 2-4-propan-2-yl phenyl acetic acid, p-isopropyl phenyl acetic acid, 4-isopropyl-phenyl-acetic acid, 4-propan-2-yl phenyl acetic acid, 2-4-methylethyl phenyl acetic acid, 4-isopropylphenylaceticacid
PubChem CID 78230
IUPAC navn 2-(4-propan-2-ylphenyl)eddikesyre
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenylacetic acid
Smeltepunkt 51 °C til 52 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2328756
Formel vægt 178.23
Procent renhed ≥98%