Få mere at vide
4-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21O4P/c1-17(2)18-13-15-21(16-14-18)25-26(22,23-19-9-5-3-6-10-19)24-20-11-7-4-8-12-20/h3-17H,1-2H3 |
| Formel vægt | 368.1177 |