Få mere at vide
4-Isopropylcyclohexanone, 96%
Artikelnummer. 11392756
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392756 2 g 2g
11302766 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08863.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5432-85-9 | C9H16O | 140.23 g/mol
4-isopropylcyclohexanon anvendes til fremstilling af 4-isopropylcyclohexanonoxim. Det bruges også til syntese af dihydroindol-2-oner som agonister og antagonistligander ved nociceptinreceptoren. Yderligere anvendes det til fremstilling af beta-alaninderivater, som fungerer som oralt tilgængelige glukagonreceptorantagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-isopropylcyclohexanon anvendes til fremstilling af 4-isopropylcyclohexanonoxim. Det bruges også til syntese af dihydroindol-2-oner som agonister og antagonistligander ved nociceptinreceptoren. Yderligere anvendes det til fremstilling af beta-alaninderivater, som fungerer som oralt tilgængelige glukagonreceptorantagonister.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. reduktionsmidler og plast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5432-85-9
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.23
MDL nummer MFCD00043479
InChI nøgle FPKISACHVIIMRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-isopropylcyclohexan-1-one, cyclohexanone, 4-isopropyl, 4-isopropyl-cyclohexanone, 4-iso-propylcyclohexanone, 4-methylethyl cyclohexan-1-one, acmc-20a5fk, 4-isopropyl cyclohexanone
PubChem CID 79488
IUPAC navn 4-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMIL CC(C)C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylcyclohexanone
Kogepunkt 94°C to 96°C (17 mmHg)
Flammepunkt 80°C (176°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 2 g
Beilstein 1236952
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 140.23
Procent renhed 96%