Få mere at vide
4-Isopropylcinnaminsyre, overvejende trans, 98+%
Artikelnummer. 11402148
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402148 5 g 5g
11412148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15156.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 3368-21-6 | C12H14O2 | 190,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3368-21-6
Molekylær formel C12H14O2
Molekylvægt (g/mol) 190.24
MDL nummer MFCD00016544
InChI nøgle SJDOOXOUSJDYFE-VMPITWQZSA-N
Synonym 4-isopropylcinnamic acid, 3-4-isopropylphenyl acrylic acid, p-isopropylcinnamic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, cinnamic acid, p-isopropyl, 2-propenoic acid, 3-4-1-methylethyl phenyl, 2e-3-4-propan-2-yl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, e-3-4-isopropyl-phenyl-acrylic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 719753
IUPAC navn (E)-3-(4-propan-2-ylphenyl)prop-2-ensyre
SMIL CC(C)C1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylcinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 157°C to 161°C
Mængde 5 g
Beilstein 2046679
Formel vægt 190.24
Procent renhed ≥98%