missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Isopropylcatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropylcatechol |
| CAS | 2138-43-4 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-(1-Methylethyl)-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-isopropylbenzene, 4-Isopropyl-1,2-benzenediol, 4-Isopropyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Isopropylcatechol, 4-Isopropylpyrocatechol, NSC 62676 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-6(2)7-3-4-8(10)9(11)5-7/h3-6,10-11H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?