Få mere at vide
4-(isopropylcarbamoyl)benzenboronsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035211
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15460216
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52925.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 397843-67-3 | C10H14BNO3 | 207.036 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 397843-67-3
Molekylær formel C10H14BNO3
Molekylvægt (g/mol) 207.036
MDL nummer MFCD04039353
InChI nøgle GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 2773475
IUPAC navn [4-(propan-2-ylcarbamoyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 162°C to 167°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.04
Procent renhed 95%