Få mere at vide
4-Isopropylbenzyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11312657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312657 5 g 5g
11302657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11839.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2051-18-5 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2051-18-5
Molekylær formel C10H13Cl
Molekylvægt (g/mol) 168.664
MDL nummer MFCD00018885
InChI nøgle CYAKWEQUWJAHLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-isopropylbenzene, p-cymene, 7-chloro, p-isopropylbenzyl chloride, 7-chloro-p-cymene, 4-isopropylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1-methylethyl, 1-chloromethyl-4-propan-2-yl benzene, p-isopropyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methylethyl
PubChem CID 74916
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzyl chloride
Tæthed 1.02
Kogepunkt 119°C to 120°C (35 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.523
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 907207
Formel vægt 168.67
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropylbenzyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropylbenzyl chloride