Få mere at vide
4-isopropylbenzylalkohol, 97%
Artikelnummer. 10657114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10657114 500 g Glasflaske 500g
10103970 25 g Glasflaske 25g
10447570 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10657114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187805000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 536-60-7 | C10H14O | 150,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-60-7
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00004663
InChI nøgle OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzyl alcohol, cuminol, cumic alcohol, cuminyl alcohol, cuminic alcohol, 4-isopropylphenyl methanol, cumyl alcohol, p-cymen-7-ol, cumin alcohol, p-isopropylbenzyl alcohol
PubChem CID 325
ChEBI CHEBI:27628
IUPAC navn (4-propan-2-ylphenyl)methanol
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzyl alcohol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 248 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHC6H4CH2OH
Brydningsindeks 1,5180 til 1,52
Mængde 500 g
Beilstein 06, III, 1911
Merck Index 15, 2609
Specifik vægtfylde 0.98
Formel vægt 150.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropylbenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.