Få mere at vide
4-isopropylbenzoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15497677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497677 1 g 1g
15407687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36645.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 21900-62-9 | C10H11ClO | 182,647 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21900-62-9
Molekylær formel C10H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 182.647
MDL nummer MFCD03424703
InChI nøgle LBSYWDTVBUZMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzoyl chloride, 4-1-methylethyl benzoyl chloride, 4-isopropyl-benzoyl chloride, 4-iso-propyl-benzoyl chloride, 4-1-methylethyl-benzoyl chloride, 4-propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-1-methylethyl, p-isopropylbenzoyl chloride, rho-isopropylbenzoyl chloride, 4-isopropyl benzoyl chloride
PubChem CID 2759486
IUPAC navn 4-propan-2-ylbenzoylchlorid
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzoyl chloride
Farve Gul
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 182.65
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.