Få mere at vide
4-Isopropylbenzonitrile, 95%
Artikelnummer. 11423964
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423964 1 g 1g
11433964 5 g 5g
11443964 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423964 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11954.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13816-33-6 | C10H11N | 145.205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13816-33-6
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.205
MDL nummer MFCD00052966
InChI nøgle YFDJCWXBKWRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzonitrile, cuminyl nitrile, p-cyanocumene, benzonitrile, 4-1-methylethyl, cuminonitrile, cuminic nitrile, p-isopropylbenzonitrile, benzonitrile, p-isopropyl, 4-1-methylethyl benzonitrile, 4-propan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 26289
IUPAC navn 4-propan-2-ylbenzonitril
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzonitrile
Kogepunkt 88°C to 90°C (5 mmHg)
Brydningsindeks 1.518
Mængde 1 g
Beilstein 1932883
Formel vægt 145.21
Procent renhed 95%