Få mere at vide
4-isopropylbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropylbenzonitrile |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2CHC6H4CN |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 145.2 |
| Procent renhed | 95% |