Få mere at vide
4-isopropylbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279924
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10279924 5 g 5g
10406482 10 g 10g
10128264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279924 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00932DE
Kemiske identifikatorer
CAS 13816-33-6
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.205
MDL nummer MFCD00052966
InChI nøgle YFDJCWXBKWRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzonitrile, cuminyl nitrile, p-cyanocumene, benzonitrile, 4-1-methylethyl, cuminonitrile, cuminic nitrile, p-isopropylbenzonitrile, benzonitrile, p-isopropyl, 4-1-methylethyl benzonitrile, 4-propan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 26289
IUPAC navn 4-propan-2-ylbenzonitril
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzonitrile
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel (CH3)2CHC6H4CN
Mængde 5 g
Formel vægt 145.2
Procent renhed 95%