Få mere at vide
4-isopropylbenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 10538902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10538902 5 g Glasflaske 5g
10607854 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.87 DKK
    339.65 DKK / 5g
    Spare 37.22 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 536-66-3 | C10H12O2 | 164,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-66-3
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
MDL nummer MFCD00002564
InChI nøgle CKMXAIVXVKGGFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzoic acid, cuminic acid, cumic acid, p-isopropylbenzoic acid, 4-1-methylethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, p-isopropyl, p-cumic acid, 4-isopropyl benzoic acid
PubChem CID 10820
ChEBI CHEBI:28122
IUPAC navn 4-propan-2-ylbenzoesyre
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzoic acid
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116,0 °C til 120,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHC6H4COOH
Mængde 5 g
Merck Index 15, 2608
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.