missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Isopropylbenzene-1,3-diol, TRC

Artikelnummer. 30408249
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408249 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8228051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzene-1,3-diol
CAS 23504-03-2
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 1 g
Synonym 4-Isopropylresorcinol, 4-(1-Methylethyl)-1,3-benzenediol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-6(2)8-4-3-7(10)5-9(8)11/h3-6,10-11H,1-2H3
SMIL CC(C)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.