Få mere at vide
4-Isopropylbenzaldehyde, tech. 90%
Artikelnummer. 11497886
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497886 25 g 25g
11407896 100 g 100g
11417896 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14019.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-03-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-03-2
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00006953
InChI nøgle WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
PubChem CID 326
ChEBI CHEBI:28671
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzaldehyde
Tæthed 0.979
Kogepunkt 234°C to 235°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.53
Mængde 25 g
Beilstein 636547
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,2621
IUPAC navn 4-(propan-2-yl)benzaldehyd
Formel vægt 148.21
Procent renhed 90%
Grad Teknisk