Få mere at vide
4-isopropylbenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10603522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603522 5 g Glasflaske 5g
10376111 100 g Glasflaske 100g
10595861 500 g Glasflaske 500g
10686174 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10603522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-03-2 | C10H12O | 148,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-03-2
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00006953
InChI nøgle WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
PubChem CID 326
ChEBI CHEBI:28671
IUPAC navn 4-propan-2-ylbenzaldehyd
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylbenzaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9790g/mL
Kogepunkt 234°C to 235°C
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5290 to 1.532
Mængde 5 g
Merck Index 15, 2611
Specifik vægtfylde 0.979
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 148.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropylbenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /