Få mere at vide
4-isopropylanilin, TRC
Artikelnummer. 30391255
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30391255 25 g
1 options
Artikelnummer. 30391255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82197525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
Molekylær formel C9 H13 N
Mængde 25 g
Synonym Benzenamine, 4-(1-methylethyl)-, Cumidine (6CI,7CI,8CI), 4-(1-Methylethyl)benzenamine, 1-Amino-4-isopropylbenzene, 4-(2-Propyl)aniline, 4-(Propan-2-yl)aniline, 4-Amino-1-isopropylbenzene, 4-Aminocumene, 4-Aminoisopropylbenzene, 4-Isopropylaniline, 4-Isopropylbenzenamine, 4-Isopropylphenylamine, NSC 7198, [4-(1-Methylethyl)phenyl]amine, p-Aminocumene, p-Cumidine, p-Isopropylaniline, β-(4-Aminophenyl)propane
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
SMIL CC(C)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 4-propan-2-ylanilin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048