Få mere at vide
4'-isopropylacetofenon, TRC
Artikelnummer. 30394334
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30394334 1 g
1 options
Artikelnummer. 30394334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8240651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Molekylær formel C11 H14 O
Mængde 1 g
Synonym 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
SMIL CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC navn 1-(4-propan-2-ylphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Formel vægt 162.1045