Få mere at vide
4-isopropoxyphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30400714
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30400714 25 g
1 options
Artikelnummer. 30400714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82342025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropoxyphenylboronic Acid
CAS 153624-46-5
Molekylær formel C9H13BO3
Mængde 25 g
Synonym [4-(1-Methylethoxy)phenyl]-boronic Acid, (4-Isopropyloxyphenyl)boronic Acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic Acid, 4-Isopropoxyphenylboronic Acid, [4-(1-Methylethoxy)phenyl]boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
SMIL CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC navn (4-propan-2-yloxyphenyl) boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 180.01
Formel vægt 180.0958