Få mere at vide
4-Isopropoxyphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10461484 10 g Glass bottle 10g
10244734 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10461484 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393930100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 153624-46-5
Molekylær formel C9H13BO3
Molekylvægt (g/mol) 180.01
MDL nummer MFCD03427051
InChI nøgle CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxyphenylboronic acid, 4-isopropoxylphenylboronic acid, 4-isopropoxyphenyl boronic acid, 4-isopropoxybenzeneboronic acid, 4-isopropyloxyphenylboronic acid, 4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-1-methylethoxy phenyl, 4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 4-iso-propoxyphenylboronic acid, p-isopropoxyphenylboronic acid
PubChem CID 3698726
IUPAC navn (4-propan-2-yloxyphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropoxyphenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Tan or White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)2CHOC6H4B(OH)2
Mængde 10 g
Formel vægt 180.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.