Få mere at vide
4-Isopropoxybenzenesulfonyl chloride, 96%
Artikelnummer. 11369565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369565 1 g 1g
11379565 5 g 5g
15499079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18984.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98995-40-5 | C9H11ClO3S | 234.694 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98995-40-5
Molekylær formel C9H11ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 234.694
MDL nummer MFCD03093083
InChI nøgle IJWCRHKAQNFJLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxybenzenesulfonyl chloride, 4-isopropoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropoxyphenylsulfonyl chloride, 4-propan-2-yloxy benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylethoxy, 4-isopropoxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylethoxy-9ci, 4-isopropoxybenzenesulfonylchloride, pubchem19078, acmc-209sbk
PubChem CID 22327297
IUPAC navn 4-propan-2-yloxybenzensulfonylchlorid
SMIL CC(C)OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropoxybenzenesulfonyl chloride
Navn note 25g
Smeltepunkt 30°C to 37°C
Kogepunkt 112°C to 113°C (0.01 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3269058
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 234.7
Procent renhed 96%