Få mere at vide
4-isopropoxybenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 15499417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499417 1 g 1g
15409427 5 g 5g
15419427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52675.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 153624-46-5 | C9H13BO3 | 180,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153624-46-5
Molekylær formel C9H13BO3
Molekylvægt (g/mol) 180.01
MDL nummer MFCD03427051
InChI nøgle CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxyphenylboronic acid, 4-isopropoxylphenylboronic acid, 4-isopropoxyphenyl boronic acid, 4-isopropoxybenzeneboronic acid, 4-isopropyloxyphenylboronic acid, 4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-1-methylethoxy phenyl, 4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 4-iso-propoxyphenylboronic acid, p-isopropoxyphenylboronic acid
PubChem CID 3698726
IUPAC navn (4-propan-2-yloxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 150 °C til 154 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 180.01
Procent renhed 97%