Få mere at vide
4-Isopropoxyaniline, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropoxyaniline |
| CAS | 7664-66-6 |
| Molekylær formel | C9H13NO |
| MDL nummer | MFCD00059188 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | NC1=CC=C(OC(C)C)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Procent renhed | 97% |