Få mere at vide
4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 118854-49-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-12(2)25-17-13-8-4-5-9-14(13)26(23,24)21(3)16(17)18(22)20-15-10-6-7-11-19-15/h4-12H,1-3H3,(H,19,20,22) |
| SMIL | CC(C)OC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,1-dioxo-4-propan-2-yloxy-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Vis mere |