Få mere at vide
4-(Isocyanatomethyl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Isocyanatomethyl)benzonitrile |
| CAS | 1205556-81-5 |
| Molekylær formel | C9H6N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(Isocyanatomethyl)-benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O/c10-5-8-1-3-9(4-2-8)6-11-7-12/h1-4H,6H2 |
| SMIL | O=C=NCc1ccc(cc1)[N+]#[C-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.16 |
| Formel vægt | 158.048 |