Få mere at vide
4-isocyanatobenzenboronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15480286
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480286 250 mg 250mg
15439777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53003.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 380430-64-8 | C13H16BNO3 | 245,085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380430-64-8
Molekylær formel C13H16BNO3
Molekylvægt (g/mol) 245.085
MDL nummer MFCD03411942
InChI nøgle RHKRIDVZGAXYQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-isocyanatophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-isocyanatophenylboronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid pinacol ester, 4-isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid,pinacol ester, 2-4-isocyanato-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 2773474
IUPAC navn 2-(4-isocyanatophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 162°C to 168°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 245.08
Procent renhed 95%