Få mere at vide
4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10770904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10770904 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10289622 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10192924 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10770904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15506CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 799283-97-9
Molekylær formel C11H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 199.213
InChI nøgle IIFVDOYRTLEGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-isocyanate, 1h-pyrazole,4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl benzene
PubChem CID 7164551
IUPAC navn 4-isocyanato-5-methyl-1-phenylpyrazol
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.21
Procent renhed 97%