Få mere at vide
4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472824
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10472824 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10235764 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10472824 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69106DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 941717-02-8
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.24
MDL nummer MFCD11506354
InChI nøgle HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
PubChem CID 33589534
IUPAC navn 4-isocyanato-4-phenyloxan
SMIL O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isocyanato-4-phenyltetrahydropyran
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 97%