Få mere at vide
4-isocyanato-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502865
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10502865 1 g 1g
10235334 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10502865 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45806DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 887922-92-1
Molekylær formel C10H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.187
MDL nummer MFCD08690262
InChI nøgle TVGVHXVLMROUII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 4-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-4-isocyanate, 1h-indole,4-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-yl isocyanate
PubChem CID 18525783
IUPAC navn 4-isocyanato-1-methylindol
SMIL CN1C=CC2=C(C=CC=C21)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.19
Procent renhed 97%