Få mere at vide
4-isocyanato-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isocyanato-1-methyl-1H-indole |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 172.19 |
| Procent renhed | 97% |