Få mere at vide
4-isobutyrylacetophenon, Mikromol™
Beskrivelse
4-Isobutyrylacetophenon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isobutyrylacetophenone |
| CAS | 103931-20-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Isobutyrylacetophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Isobutyrylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(4-acetylphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| Vis mere |